Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H62701.MD
Overige gegevens : Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447756
  • € 199.00 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1383806-53-8
252.092
2-5-fluoro-2-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, amtb632, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-2-methoxy-5-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C13H18BFO3
HFSNSSDHOJSZKI-UHFFFAOYSA-N
69867754
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)OC
Specificatie
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
1383806-53-8
2-5-fluoro-2-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, amtb632, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-2-methoxy-5-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)OC
252.092
252.09
96%
250mg
C13H18BFO3
HFSNSSDHOJSZKI-UHFFFAOYSA-N
2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
69867754
Solid