Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64696.03
Overige gegevens : CAS : 351410-62-3 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402009
  • € 89.90 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
351410-62-3
155.128
YAGPZRLCMRMSFP-UHFFFAOYSA-N
22678323
COC1=NC=C(C=C1C=O)F
C7H6FNO2
MFCD04972398
5-Fluoro-2-methoxynicotinaldehyde
5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
Specificatie
5-Fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
1g
98%
MFCD04972398
5-Fluoro-2-methoxynicotinaldehyde
COC1=NC=C(C=C1C=O)F
155.128
155.13
Air & Moisture Sensitive
351410-62-3
C7H6FNO2
14158282
YAGPZRLCMRMSFP-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
22678323
Solid