missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 5-Fluoro-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H63579.MD

Overige gegevens : CAS : 116480-54-7 Gewicht : 0.00025kg

Aantal 250mg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15448386

  • € 58.60 / 250 mg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

116480-54-7
230.286
XFERGYRFFJXSGI-UHFFFAOYSA-N
14973209
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
C14H15FN2
MFCD23380604
5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, chembl27025, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-5-fluoro-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole
5-fluoro-3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indole

Specificatie

5-Fluoro-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
116480-54-7
MFCD23380604
5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, chembl27025, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-5-fluoro-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
230.286
230.28
97%
250mg
C14H15FN2
11193308
XFERGYRFFJXSGI-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indole
14973209
Solid
Video's
SDS