Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylmethyl)indole, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63832.06
Overige gegevens : CAS : 942404-20-8 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400749
  • € 978.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylmethyl)indole
942404-20-8
MFCD28098704
Specificatie
5-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylmethyl)indole
5g
Solid
C13H15FN2
VPUITDNGMHUWTP-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-indole
69339587
218.27
942404-20-8
95%
MFCD28098704
C1CCN(C1)CC2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
218.275