Learn More
5-Fluoroquinazolin-4-ol, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Quantity | 5 g |
| IUPAC Name | 5-fluoro-1H-quinazolin-4-one |
| Formula Weight | 164.14 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 5-Fluoroquinazolin-4-ol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?