Learn More
5-Iodotubercidin, MedChemExpress
Description
5-Iodotubercidin (NSC 113939), an ATP mimetic, is a potent adenosine kinase inhibitor with an IC50 of 26 nM. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) initiates glycogen synthesis in isolated hepatocytes by causing inactivation of phosphorylase and activation of glycogen synthase. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) also inhibits CK1, insulin receptor tyrosine kinase, phosphorylase kinase, PKA, CK2, PKC and Haspin.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 5-Iodotubercidin |
| CAS | 24386-93-4 |
| Color | Earth Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C11H13IN4O4 |
| Quantity | 2 mg |
| Synonym | NSC 113939 5-ITu |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 49 mg/mL (124.95 mM) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2I)=NC=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 392.15 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?