Learn More
5-Methyl-1-hexyn-3-ol, 97%
Product Code. p-7035763
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 15450368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53490.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61996-79-0 | C7H12O | 112.172 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61996-79-0
Molecular Formula C7H12O
Molecular Weight (g/mol) 112.172
MDL Number MFCD00041606
InChI Key NTNUBJHPRAMQPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-hexyn-3-ol, acmc-209myn, 5-methyl-hex-1-yn-3-ol, 1-hexyn-3-ol,5-methyl, 1-hexyn-3-ol, 5-methyl
PubChem CID 143856
IUPAC Name 5-methylhex-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)CC(C#C)O
Specifications
Density 0.86
Flash Point 53°C (127°F)
Refractive Index 1.436
Quantity 1 g
UN Number UN1987
Beilstein 1741083
Formula Weight 112.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Methyl-1-hexyn-3-ol
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt