Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitro-1-indoleacetic acid, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63759.06
Overige gegevens : CAS : 226901-50-4 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400619
  • € 978.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5-Nitro-1-indoleacetic acid
226901-50-4
MFCD11205787
11128841
Specificatie
5-Nitro-1-indoleacetic acid
5g
Solid
C10H8N2O4
11128841
C1=CC2=C(C=CN2CC(=O)O)C=C1[N+](=O)[O-]
220.184
220.18
226901-50-4
95%
MFCD11205787
DEZZRGNPRLQDCF-UHFFFAOYSA-N
2-(5-nitroindol-1-yl)acetic acid
21198561