Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitro-2-(4-methylphenyl)benzimidazole, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64316.06
Overige gegevens : CAS : 1571-90-0 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401469
  • € 1174.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5-Nitro-2-(4-methylphenyl)benzimidazole
1571-90-0
MFCD00430513
5-Nitro-2-(p-tolyl)benzimidazole
Specificatie
5-Nitro-2-(4-methylphenyl)benzimidazole
5g
Solid
C14H11N3O2
5-Nitro-2-(p-tolyl)benzimidazole
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
376349
253.26
1571-90-0
95%
MFCD00430513
AAMPIRQLXWIYCV-UHFFFAOYSA-N
253.261