Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, ≥97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64499.14
Overige gegevens : CAS : 30651-24-2 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401749
  • € 455.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It plays an important role in synthetic intermediate.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5-Nitropyridine-2-carboxylic acid
MFCD04114182
5-Nitropicolinic acid
30651-24-2
139209
Specificatie
5-Nitropyridine-2-carboxylic acid
30651-24-2
Solid
25g
MFCD04114182
5-Nitropicolinic acid
C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
520488
168.11
208° to 212°C
≥97%
C6H4N2O4
139209
QKYRCTVBMNXTBT-UHFFFAOYSA-N
168.108