Learn More
53BP1 Antibody (6B3E10), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-25028V
Product Code. 18445158
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
53BP1 Monoclonal antibody specifically detects 53BP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
53BP1
Monoclonal
DyLight 405
53BP1, p202, p53-binding protein 1, p53bp1, TDRD30, TP53-Binding Protein 1, tumor protein 53-binding protein, 1, tumor protein p53 binding protein 1, tumor protein p53-binding protein, 1, tumor suppressor p53-binding protein 1
53BP1 Antibody (6B3E10) was made to a partial recombinant human 53BP1 (between residues 500-800) expressed in E. coli [Uniprot: Q12888]
0.1 mL
Breast Cancer, Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Epigenetics, Tumor Suppressors
7158
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
6B3E10
50mM Sodium Borate
Mouse
Ammonium sulfate precipitation
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt