Learn More
Hamilton™ 6-5 Ceramic, HVCX, PSD Valve
Beskrivelse
Specification Sheet
- Valve Model – 6-5
- Valve Model Description – 6-5 Valve
- Fluid Path – Ceramic/CTFE/ETFE
- Valve Size – HVCX
- Nominal Port Diameter – 0.050 inch (1.3 mm)
- Valve Outer Body Dimension – 1 inch (25.4 mm)
- Housing Material – Aluminum
- Actuated – PSD/4, PSD/6, PSD/8
- Break Away Torque – 15 oz-in (105.9 mNm)
- Panel Mounting – No
- Thread Depth – 0.320 (8.1 mm)
- Threaded Connection – ¼-28
- Operating Temp High – 35 °C (95 °F)
- Operating Temp Low – 10 °C (50 °F)
- Operating Pressure – 0 to 100 psig (0 to 6.9 bar)
- Storage Temp High – 50 °C (122 °F)
- Storage Temp Low – -20 °C (-4 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Actuation | PSD/4, PSD/6, PSD/8 |
| Type | Instrument Valve |
| No. of Ports | 6-5 Valve |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?