Learn More
Alfa Aesar™ 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64018.06
Overige gegevens : CAS : 3382-18-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401039
  • € 359.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
3382-18-1
MFCD00266748
138269
Specificatie
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
3382-18-1
Low Melting Solid
C11H13NO2
155° to 161°C (1mmHg)
MFCD00266748
5g
COC1=C(C=C2C=NCCC2=C1)OC
191.23
191.23
1.5930
97%
39° to 40°C
Yellow
138269
NSLJVQUDZCZJLK-UHFFFAOYSA-N
6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
30058