Learn More
6-Aminoquinoline, TRC
Product Code. 30310406
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packungsgröße:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30310406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30310406 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6291601G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 6-Aminoquinoline
CAS 580-15-4
Molecular Formula C9 H8 N2
Quantity 1 g
Synonym (Quinolin-6-yl)amine, 6-Quinolylamine, NSC 58388
InChI Formula InChI=1S/C9H8N2/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H,10H2
SMILES Nc1ccc2ncccc2c1
IUPAC Name quinolin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Formula Weight 144.0687
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.