Learn More
Alfa Aesar™ 6-Azaindole, ≥98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64458.06
Overige gegevens : CAS : 271-29-4 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401679
  • € 285.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
6-Azaindole is an indole derivative and useful synthetic intermediate.
Solubility
Soluble in water (hardly), methanol and chloroform.
Notes
Air and Light Sensitive. Protect from light store in dark. Store away from air.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6-Azaindole
118.14
109685
271-29-4
MFCD01686899
Pyrrolo[2,3-c]pyridine; 1,6-Diazaindene
Specificatie
6-Azaindole
Solid
118.14
109685
5g
271-29-4
≥98%
MFCD01686899
Pyrrolo[2,3-c]pyridine; 1,6-Diazaindene
Air & Light Sensitive