Learn More
Alfa Aesar™ 6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63603.06
Overige gegevens : CAS : 102393-82-8 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400389
  • € 734.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 01-11-2017
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
102393-82-8
277.93
MFCD09744007
Specificatie
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Solid
277.93
Off-white
102393-82-8
97%
MFCD09744007
5g
Documentation
Technische documenten