Learn More
Alfa Aesar™ 6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H37968.06
Overige gegevens : CAS : 3279-90-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447847
  • € 102.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3279-90-1
226.073
MQWZSSIUHXNNTM-UHFFFAOYSA-N
14373281
C1CC(=O)NC2=C1C=C(C=C2)Br
C9H8BrNO
MFCD03839832
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro-1h quinolin-2-one, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, acmc-1co6x, 6-bromo-3,4-dihydrocarbostyril, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinol-2-one
6-bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Specificatie
6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Brown
5g
C9H8BrNO
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro-1h quinolin-2-one, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, acmc-1co6x, 6-bromo-3,4-dihydrocarbostyril, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinol-2-one
C1CC(=O)NC2=C1C=C(C=C2)Br
226.073
226.07
98%
Light Sensitive
170°C to 172°C
3279-90-1
MFCD03839832
MQWZSSIUHXNNTM-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
14373281
Powder