Learn More
6-Bromo-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine, 95%, Alfa Aesar™
Merk:  Alfa Aesar H37542.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447797
  • € 195.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1364917-14-5
322.931
OKEMQQRZPHOOGS-UHFFFAOYSA-N
71299170
C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)I)Br
C7H4BrIN2
MFCD21609484
6-bromo-8-iodoimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-8-iodo-imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-8-iodoimidazo 1,2-a pyridine,, imidazo 1,2-a pyridine,6-bromo-8-iodo, imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-8-iodo
6-bromo-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Specificatie
6-Bromo-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Yellow
5g
C7H4BrIN2
6-bromo-8-iodoimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-8-iodo-imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-8-iodoimidazo 1,2-a pyridine,, imidazo 1,2-a pyridine,6-bromo-8-iodo, imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-8-iodo
C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)I)Br
322.931
322.92
95%
Light Sensitive
147°C to 150°C
1364917-14-5
MFCD21609484
OKEMQQRZPHOOGS-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
71299170
Powder