Learn More
Alfa Aesar™ 6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63547.06
Overige gegevens : CAS : 88145-89-5 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400299
  • € 288.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
88145-89-5
MFCD00462868
Specificatie
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
88145-89-5
Solid
Off-white
MFCD00462868
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)NC(=O)N2
617686
241.04
5g
97%
C8H5BrN2O2
JZDVFUAHGLJVQG-UHFFFAOYSA-N
241.044