Learn More
Alfa Aesar™ 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64129.MD
Overige gegevens : CAS : 54087-03-5 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401199
  • € 40.80 / 250 mg
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
MFCD09832941
6-Chloropicolinaldehyde
54087-03-5
1446583
Specificatie
6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
White
250mg
Powder
C6H4ClNO
1446583
XTRLIKXVRGWTKW-UHFFFAOYSA-N
141.554
141.55
69° to 70°C
54087-03-5
97%
MFCD09832941
6-Chloropicolinaldehyde
C1=CC(=NC(=C1)Cl)C=O
10796848