Learn More
6-Methylchroman-4-one, 95%, BLD Pharm™
Codice prodotto. 30979685
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30979685 5 g -
30974539 10 g -
30975635 250 mg -
30978068 25 g 25g
30975252 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30979685 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD118295g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 39513-75-2
Molecular Formula C10H10O2
MDL Number MFCD00024071
Quantity 5 g
SMILES O=C1CCOC2=C1C=C(C)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 6-Methylchroman-4-one
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.