Learn More
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Specifications
Specifications
| Quantity | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14) |
| Formula Weight | 187.0858 |
| Chemical Name or Material | Benzoguanamine (6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine) |
Product Title
Hittar du en möjlighet till förbättring?