Learn More
6-Quinoxalinamine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10366464
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10366464 10 g Amber Glass Bottle 10g
10354322 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10366464 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC11714EA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Identificatori chimici
CAS 6298-37-9
Molecular Formula C8H7N3
Molecular Weight (g/mol) 145.17
MDL Number MFCD00462821
InChI Key MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
PubChem CID 237859
IUPAC Name quinoxalin-6-amine
SMILES NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 145.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-Quinoxalinamine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.