Learn More
STEMCELL Technologies 7-AAD (7-Aminoactinomycin D)
Product Code. 17160352
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
200 Tests
500 Tests
Packungsgröße:
200 tests
500 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17160352 500 Tests 500 tests
17170352 200 Tests 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17160352 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 75001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cell viability dye (DNA-labeling dye)
  • 7‐AAD (7‐Aminoactinomycin D) is a fluorescent cell viability dye which is excluded from live cells with intact membranes but penetrates dead or damaged cells and binds to double‐stranded DNA with high affinity by intercalating between GC base pairs
  • It is often used as an alternative to propidium iodide (PI; Catalog #75002) to differentiate and exclude non-viable cells in flow cytometric analyses, and can be excited using 488 nm (blue), 532 nm (green), and 561 nm (yellow-green) laser lines
  • Compared to PI, 7-AAD offers the advantage of having minimal overlap in its emission spectra with mostly blue and green, and many red fluorophores, including the commonly used phycoerythrin (PE) and fluorescein isothiocyanate (FITC)
  • 7‐AAD is also used in DNA fluorescence imaging applications to discriminate between early and late stages of apoptosis, to study cell‐mediated cytotoxicity
Spezifikation
Quantity 500 Tests
For Use With (Application) Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Cell Type Other
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.