Learn More
7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline, Thermo Scientific™
Code produit 10442560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
10442560 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10442560 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00133DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 177858-80-9
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C11H11FN2
Quantity 1 g
Synonym 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-beta-carboline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydrobeta-carboline, 1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro
InChI Key OTGGOPSBNVEBDA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCC2=C1C3=C(N2)C=C(C=C3)F
IUPAC Name 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole
Molecular Weight (g/mol) 190.221
PubChem CID 15077550
Formula Weight 190.22
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline