Learn More
Alfa Aesar™ 7-Nitroindole-3-carboxaldehyde, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63778.03
Overige gegevens : CAS : 10553-14-7 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400659
  • € 80.50 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7-Nitroindole-3-carboxaldehyde
190.16
3-Formyl-7-nitroindole
10553-14-7
MFCD01074519
Specificatie
7-Nitroindole-3-carboxaldehyde
10553-14-7
97%
MFCD01074519
1g
Solid
190.16
3-Formyl-7-nitroindole