Learn More
7ACC2, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
2mg
50mg
5mg
Description
7ACC2 is a potent monocarboxylate transporter (MCT) inhibitor with an IC50 of 11 nM for inhibition of [14C]-lactate influx. 7ACC2 is also a potent inhibitor of mitochondrial pyruvate transport. 7ACC2 is an anticancer agent through inhibition of lactate flux.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 7ACC2 |
| CAS | 1472624-85-3 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H15NO4 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (161.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C1=CC=C(C=C(C(O)=O)C(O2)=O)C2=C1)CC3=CC=CC=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 309.32 |
| Formula Weight | 309.32 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion