Learn More
7ACC2, MedChemExpress
Product Code. 16481168
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
2mg
50mg
5mg
Product Code. 16481168
Brand: Medchem Express HYD0713
MedChemExpress 7ACC2 is a potent monocarboxylate transporter (MCT) inhibitor with an IC50 of 11 nM for inhibition of [14C]-lactate influx. 7ACC2 is also a potent inhibitor of mitochondrial pyruvate transport. 7ACC2 is an anticancer agent through inhibition of lactate flux.
7ACC2 is a potent monocarboxylate transporter (MCT) inhibitor with an IC50 of 11 nM for inhibition of [14C]-lactate influx. 7ACC2 is also a potent inhibitor of mitochondrial pyruvate transport. 7ACC2 is an anticancer agent through inhibition of lactate flux.
Specifications
Chemical Name or Material 7ACC2
CAS 1472624-85-3
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H15NO4
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (161.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CC=C(C=C(C(O)=O)C(O2)=O)C2=C1)CC3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 309.32
Formula Weight 309.32
Percent Purity 99.8%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.