Learn More
8-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, 98%
Product Code. 11318566
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
25g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11318566
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17616.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 82-75-7 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82-75-7
Molecular Formula C10H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 223.246
MDL Number MFCD00035730
InChI Key CYJJLCDCWVZEDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym peri acid, 8-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-8-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, 8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid, naphthylaminemonosulfonic acid s, 1-amino-8-naphthalene sulfonate, 1-aminonaphthalene-8-sulfonic acid, schollkopf's acid van, schollkopf's acid
PubChem CID 6722
IUPAC Name 8-aminonaphthalene-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Melting Point >300°C
Quantity 100 g
Beilstein 983230
Merck Index 14,6405
Formula Weight 223.25
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 8-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt