Learn More
8-Hydroxy-5,7-dinitronaphthalene-2-sulfonic acid, 98%, BLD Pharm™
Código de producto. 31007596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
31007596 5 g 5g
31003723 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31007596 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1303925g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
98% (Hydrate)
Specifications
CAS 483-84-1
Molecular Formula C10H6N2O8S
MDL Number MFCD00046407
Quantity 5 g
SMILES O=S(C1=CC2=C(O)C([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C2C=C1)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 314.23
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 8-Hydroxy-5,7-dinitronaphthalene-2-sulfonic acid