Learn More
9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Product Code. 30378891
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30378891 1 g
30379130 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30378891 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4230001G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87796-18-7
Molecular Formula C14 H7 Br2 O3 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 438.07
IUPAC Name sodium;9,10-dibromoanthracene-2-sulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Br)c3ccccc3c(Br)c2c1
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H8Br2O3S.Na/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13;/h1-7H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight 435.838
Chemical Name or Material 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid, Sodium Salt
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.