Learn More
Eppendorf™ 96-Well Flat Bottom Sterile Polypropylene Microplates
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Quantity:
240/Pk.
80/Pk.
Tamaño de la unidad:
Pack of 240
Pack of 80
Especificaciones
Especificaciones
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Color | White, Clear Bottom |
| Material | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Sterile |
| Well Shape | Flat Bottom (F-well) |
| Quantity | 240/Pk. |
| Skirt Color | White |
| Well Color | Clear |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido