Learn More
Invitrogen™ A2M Polyclonal Antibody
Description
Positive test controls include: SH-SY5Y, Mouse kidney, Mouse ovary, Rat spinal cord. The target is usually found in the following locations: Secreted. Immunogen sequence: ALAGNQDKRK EVLKSLNEEA VKKDNSVHWE RPQKPKAPVG HFYEPQAPSA EVEMTSYVLL AYLTAQPAPT SEDLTSATNI VKWITKQQNA QGGFSSTQDT VVALHALSKY GAATFTRTGK AAQVTIQSSG TFSSKFQVDN NNRLLLQQVS LPELPGEYSM KVTGEGCVYL QTSLKYNILP EKEEFPFALG VQTLPQTCDE PKAHTSFQIS LSVSYTGSRS ASNMAIVDVK MVSGFIPLKP TVKMLERSNH VSRTEVSSNH VLIYLDKVSN QTLSLFFTVL QDVPVRDLKP AIVKVYDYYE TDEFAIAEYN APCSKDLGNA.
Spécification
Spécification
| Antigen | A2M |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 3.65 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | A2M |
| Gene Accession No. | P01023, P06238, Q6GQT1 |
| Gene Alias | A2M; A2m1; A2maa; A2MAC1; A2MD; A2mp; Alpha 2 M; Alpha-2-M; Alpha-2-M (A2M); alpha-2-macroglobulin; Alpha-2-macroglobulin-P; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5; CPAMD5; DKFZp779B086; FWP007; LOC100061656; Mam; S863 7; S863-7 |
| Gene Symbols | A2M |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.