Learn More
A33/GPA33 Antibody (402104), HRP, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB3080H
Artikelnummer. 18628983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 669.00
    € 632.10 / 0.10mL
    Save € 36.90
    5% Off
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
A33/GPA33 Monoclonal antibody specifically detects A33/GPA33 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A33/GPA33
Monoclonal
HRP
PBS
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
402104
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
A33, cell surface A33 antigen, Glycoprotein A33, glycoprotein A33 (transmembrane), MGC129986, MGC129987, transmembrane glycoprotein A33
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human A33, Ile22-Val235, Accession # Q99795
0.1 mL
Cancer
10223
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt