Learn More
AAMDC Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97175-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AAMDC Polyclonal antibody specifically detects AAMDC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| AAMDC | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| adipogenesis associated, Mth938 domain containing, C11orf67, chromosome 11 open reading frame 67, CK067, FLJ21035, hypothetical protein LOC28971, MGC3367, PTD015 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AAMDC fragment. | |
| 50 μg | |
| metabolism | |
| 28971 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido