Learn More
AATK/Serine/threonine-protein kinase LMTK1 Antibody (456006), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB4866G
Product Code. 30065901
  • € 587.00 / 0.10mL
Description
AATK/Serine/threonine-protein kinase LMTK1 Monoclonal antibody specifically detects AATK/Serine/threonine-protein kinase LMTK1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AATK/Serine/threonine-protein kinase LMTK1
Monoclonal
Alexa Fluor 488
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
456006
Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
AATYKp35-binding protein, apoptosis-associated tyrosine kinaseCDK5-binding protein, Brain apoptosis-associated tyrosine kinase, EC 2.7.11, KIAA0641p35BP, Lemur tyrosine kinase 1, LMR1EC 2.7.11.1, LMTK1AATYK1, serine/threonine-protein kinase LMTK1
E. coli-derived recombinant human AATK, Asn421-Ala589, Accession # AAH47378
0.1 mL
Protein Kinase
9625
Store at 4C in the dark.
IgG2b
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt