Learn More
ABCB10 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-38749
 View more versions of this product
Product Code. 18100729
  • € 624.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
ABCB10 Polyclonal specifically detects ABCB10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ABCB10
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Q9NRK6
ABCB10
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MQTSGQRIVNRLRTSLFSSILRQEVAFFDKTRTGELINRLSSDTALLGRSVTE
0.1 mL
ABC Transporters, Lipid and Metabolism
23456
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ABC transporter 10 protein, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 10, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EST20237, M-ABC2ATP-binding cassette transporter 10, Mitochondrial ATP-binding cassette 2, MTABC2ATP-binding cassette sub-family B member 10, mitochondrial
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.