Läs mer
ABCC12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-81034
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18219655
  • € 624.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
ABCC12 Polyclonal specifically detects ABCC12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ABCC12
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Q96J65
ABCC12
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GPYLISDLDQRGRRRSFAERYDPSLKTMIPVRPCARLAPNPVDDAGLLSFATFSWLTPVMVKGYRQRLTVDTLPPLSTYDSSDTNAKRFRV
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ATP-binding cassette transporter sub-family C member 12, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 12, MGC27071, MRP9ATP-binding cassette sub-family C member 12, multidrug resistance-associated protein 9
Rabbit
Affinity Purified
RUO
94160
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only