missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABCC5 Monoclonal Antibody (OTI1F3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
POA
Tekniske data
| Antigen | ABCC5 |
|---|---|
| Clone | OTI1F3 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Produktkode | Brand | Quantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Quantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
17509473
|
Origene Technologies
TA808329S |
30 μL |
POA
30µL |
Ikke relevant | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
17589463
|
Origene Technologies
TA808329 |
100 μL |
POA
100µL |
Ikke relevant | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beskrivelse
ABCC5 Monoclonal antibody specifically detects ABCC5 in Human samples. It is validated for Western BlotTekniske data
| ABCC5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 10057 | |
| Primary | |
| ABCC5 |
| OTI1F3 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| O15440 | |
| IgG2b | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel