Learn More
ABCG8 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB400-110AF647
Artikelnummer. 18169249
  • € 514.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
ABCG8 Polyclonal specifically detects ABCG8 in Human, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ABCG8
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry (Negative)
Q9H221
ABCG8
A synthetic peptide from the N-terminal region of human ABCG8 protein. [UniProt# Q9H221]
0.1 mL
ABC Transporters, Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
64241
Human, Mouse (Negative)
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
ATP-binding cassette sub-family G member 8, ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 8, ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 8 (sterolin 2), GBD4ATP-binding cassette, subfamily G, member 8, MGC142217, sterolin 2, sterolin-2, STSL
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Human. Does not appear to react with mouse.
Store at 4C in the dark.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only