Learn More
ABHD14B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-00217-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18682097
  • € 326.00 / 100µL
Description
ABHD14B Polyclonal antibody specifically detects ABHD14B in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ABHD14B
Polyclonal
ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:10000
abhydrolase domain containing 14B, abhydrolase domain-containing protein 14B, CCG1-interacting factor B, CIBcell cycle gene 1-interacting factor B, EC 3.-, EC 3.1.11.6, EC 3.1.21.4, MGC15429
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ABHD14B (Uniprot#: Q96IU4-1; Met1-Gln210).
100 μg
Proteases & Other Enzymes
84836
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado