missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acalisib, MedChemExpress

Código de producto. p-200096445
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16491477

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY12644

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.

Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.

Especificaciones

Chemical Name or Material Acalisib
CAS 870281-34-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H16FN7O
Quantity 50 mg
Synonym GS-9820 CAL-120
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (311.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)C)=NC5=C1C=C(F)C=C5
Molecular Weight (g/mol) 401.4
Formula Weight 401.4
Percent Purity 99.95%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado