Learn More
Axygen™ Accessories for Axygen™ Horizontal Gel Box, 10cm
For use with horizontal gel box, 10cm
Merk:  Axygen™ HGB10-16-075
Overige gegevens : Gewicht : 0.02000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15543107
  • € 27.95 / 1 eenheid
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 05-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
0.75mm
16-well Comb, 0.75mm thickness
Axygen Horizontal Gel Box, 10cm
16
Video's