Learn More
Axygen™ Accessories for Axygen™ Horizontal Gel Box, 10cm
For use with horizontal gel box, 10cm
Merk:  Axygen™ HGB20-40MC-15
Overige gegevens : Gewicht : 0.02000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15543157
  • € 41.85 / 1 eenheid
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 08-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
1.5mm
40-well Multi-Channel Compatible Comb, 1.5mm thickness
Axygen Horizontal Gel Box, 20cm
40
Video's