Description
- Rec in/out water inlet and drain for PLW 8636
- Required in order to pump a medium out of a buffer container
- For use with an existing on-site recycling tank
- Can be used with existing on-site container, e.g. IBC tank
- Installed by Customer Service
Specifications
Specifications
| Product Type | Booster Pump |
| Rack Type | Rec out |
| For Use With (Equipment) | Washer-Disinfectors |
| Quantity | 1 Ea. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?