Learn More
ACD Antibody (OTI1A2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72170APC
Product Code. 18162044
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
ACD Monoclonal specifically detects ACD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ACD
Monoclonal
APC
PBS with 0.05% Sodium Azide
ACD
Full length recombinant protein of human ACD (NP_001075955) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
65057.0
Store at 4°C in the dark.
Flow Cytometry
OTI1A2
Flow Cytometry
adrenocortical dysplasia homolog (mouse), Pip1, PIP1Tint1, POT1 and TIN2 organizing protein, POT1 and TIN2-interacting protein, Ptop, PTOPTpp1, TIN2 interacting protein 1, TINT1adrenocortical dysplasia protein homolog, TPP1
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.