Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -73°C |
| Density | 1.08 g/cm³ (20°C) |
| Boiling Point | 139.9°C (1013 hPa) |
| Flash Point | 49°C |
| Assay Percent Range | min. 97.0% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 L |
| Residue after Evaporation | max. 0.003% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?