Learn More
Acetonitrile, Spectrophotometric Grade, 99.7%, Alfa Aesar™
€ 73.20 - € 273.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-05-8
Moleculaire formule C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11338407 SDS Bekijk documenten Alfa Aesar
032470.K2
1L € 73.20
1 liter Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-11-2019
Toevoegen aan winkelmandje
15471257 SDS Bekijk documenten Alfa Aesar
032470.M1
4 x 1L € 273.00
1 liter Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-11-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-05-8
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
acetonitrile
C2H3N
MFCD00001878
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N
Specificatie
Acetonitrile
75-05-8
>99.7%
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
6342
41.05
Sprectrophotometric
Pungent
Colorless
Meets ACS spectrophotometric requirements. Filtered through 0.2μfilters
Colorless liquid
C2H3N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CC#N
41.053
CHEBI:38472
Liquid
0.786g/cm3 at 20°C
97 hPa (120mm Hg) at 20°C
1L