Learn More
Aconitate hydratase B Mouse anti-E. coli, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeskrivning
Aconitate hydratase B Monoclonal specifically detects Aconitate hydratase B in E. coli samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Aconitate hydratase B |
| Applications | ELISA, Sandwich ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | HRP |
| Gene Alias | acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ |
| Host Species | Mouse |
| Quantity | 15 Plates |
| Regulatory Status | RUO |
| Target Species | E. coli |
| Content And Storage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?