Learn More
Novus Biologicals™ ACOT7 Protein
Product Code. 18468580 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
100μg
Unit Size:
0.5mg
100µg
Product Code. 18468580
Brand: Novus Biologicals™ NBP1788390.5mg
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-370 of Human ACOT7 The Recombinant Human ACOT7 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human ACOT7 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 1 mg/mL
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation Liquid. In 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 1 mM DTT, 0.15 M NaCl.
Molecular Weight (g/mol) 42.6 kDa
Purification Method SDS-PAGE
Quantity 0.5 mg
Source Human
Storage Requirements Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatory Status RUO
Common Name ACOT7
Conjugate Unconjugated
Purity or Quality Grade >95%
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado