Learn More
ACOX1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99761-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18616975
  • € 216.00 / 50µL
Description
ACOX1 Polyclonal antibody specifically detects ACOX1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ACOX1
Polyclonal
ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
ACOXEC 1.3.3.6, acyl-CoA oxidase 1, palmitoyl, acyl-CoA oxidase, straight-chain, acyl-Coenzyme A oxidase 1, palmitoyl, AOX, PALMCOX, Palmitoyl-CoA oxidase, peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 1, peroxisomal fatty acyl-CoA oxidase, SCOXMGC1198, Straight-chain acyl-CoA oxidase
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ACOX1 (Accession#: AAH08767.1; Met1-Leu660).
50 μg
Lipid and Metabolism
51
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt